Läs mer
Tetraethoxysilane, 99.999+% (metals basis)
Produktkod. p-7049806
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11338237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022967.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
Tetraetoxisilan är det huvudsakliga prekursormaterialet för syntes av zeoliter och kiseldioxid, som används i halvledarindustrin. Det används i stor utsträckning som tvärbindningsmedel i kiselpolymerer och i aerogelberedningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-10-4
Molekylformel C8H20O4Si
Molekylvikt (g/mol) 208.329
MDL-nummer MFCD00009062
InChI-nyckel BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC-namn tetraetylsilikat
LEDER CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 168°C
Kemiskt namn eller material Tetraethoxysilane
Smältpunkt -85°C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel (C2H5O)4Si
UN-nummer UN1292
Beilstein 1422225
Flampunkt 46°C (116°F)
Merck Index 14,3851
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formel vikt 208.33
Procent renhet ≥99.999%
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.382
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.934 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tetraethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.