Learn More
Tetraethoxysilane, 99+%
Product Code. p-7082605
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 kg
4 x 500 g
Unit Size:
2.5kg
2000g
Product Code. 11377687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014082.57
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Som bindemedel och som polymerisationskatalysator
Som bindemedel och som polymerisationskatalysator är tetraetoxisilan det huvudsakliga prekursormaterialet för syntes av zeoliter och kiseldioxid, som används i halvledarindustrin. Det används i stor utsträckning som tvärbindningsmedel i kiselpolymerer och i aerogelberedningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-10-4
Molekylformel C8H20O4Si
Molekylvikt (g/mol) 208.329
MDL-nummer MFCD00009062
InChI-nyckel BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC-namn tetraetylsilikat
LEDER CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifications
Kokpunkt 168°C
Kemiskt namn eller material Tetraethoxysilane
Smältpunkt -85°C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 4 x 500 g
Linjär formel (C2H5O)4Si
UN-nummer UN1292
Beilstein 1422225
Flampunkt 46°C (116°F)
Merck Index 14,3851
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formel vikt 208.33
Procent renhet ≥99%
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.382
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.934
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.