Läs mer
Tetraetyl (dimetylaminometylen)difosfonat, 97 %
Produktkod. 11421988
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421988 5 g 5g
11431988 25 g 25g
11441988 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14581.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18855-52-2 | C11H27NO6P2 | 331,286 g/mol
Tetraetyl(dimetylaminometylen)difosfonat genomgår Horner-Wadsworth-Emmons-olefinering med en aldehyd ger a-fosfonato-enaminen, som lätt kan omvandlas till den homologa syran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraetyl(dimetylaminometylen)difosfonat genomgår Horner-Wadsworth-Emmons-olefinering med en aldehyd ger ɑ-fosfonato-enaminen, lätt omvandlingsbar till den homologa syran.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18855-52-2
Molekylformel C11H27NO6P2
Molekylvikt (g/mol) 331.286
MDL-nummer MFCD00015128
InChI-nyckel SQDDGOVNJMIFFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl dimethylaminomethylenediphosphonate, tetraethyl dimethylaminomethylene diphosphonate, phosphonic acid, dimethylamino methylene bis-, tetraethyl ester, tetraethyl dimethylamino methylene bisphosphonate, acmc-1bs7f, 1,1-bis diethoxyphosphoryl-n,n-dimethylmethanamine, dimethylamino methylene bis phosphonic acid diethyl ester, diethyl diethoxyphosphoryl dimethylamino methylphosphonate, diethoxy-phosphoryl-dimethylamino-methyl-phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 86795
IUPAC-namn 1,1-bis(dietoxifosforyl)-N,N-dimetylmetanamin
LEDER CCOP(=O)(C(N(C)C)P(=O)(OCC)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate
Kokpunkt 138°C to 140°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 5 g
Beilstein 1914890
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 331.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.