Läs mer
Tetraetyletyletylendifosfonat, 98 %
Produktkod. 11452287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452287 1 g 1g
11462287 5 g 5g
11472287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14206.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 995-32-4 | C10H24O6P2 | 302,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 995-32-4
Molekylformel C10H24O6P2
Molekylvikt (g/mol) 302.24
MDL-nummer MFCD00015133
InChI-nyckel RSQYXXACEZCDFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl ethylenediphosphonate, tetraethyl ethylenebisphosphonate, ethylenediphosphonic acid tetraethyl ester, tetraethyl ethane-1,2-diylbis phosphonate, 1,2-bis diethoxyphosphoryl ethane, 1,2-bis diethyl-phosphonato ethane, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis-, tetraethyl ester, diethyl 2-diethoxyphosphoryl ethylphosphonate, phosphonic acid, ethylenedi-, tetraethyl ester, acmc-209scy
PubChem CID 70446
IUPAC-namn 1,2-bis(dietoxifosforyl)etan
LEDER CCOP(=O)(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyl ethylenediphosphonate
Densitet 1.146
Kokpunkt 153°C to 154°C (0.9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 1 g
Beilstein 1800096
Formel vikt 302.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.