Läs mer
Tetraetyletylethylfosfonat, TRC
Produktkod. 30415020
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415020 100 mg
30409125 50 mg
30421100 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30415020 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT204628100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 995-32-4
Molekylformel C10H24O6P2
Molekylvikt (g/mol) 302.24
Synonym Phosphonic acid, P,P'-1,2-ethanediylbis-, P,P,P',P'-tetraethyl ester, Phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis-, tetraethyl ester (9CI), Phosphonic acid, ethylenedi-, tetraethyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Bis(diethoxyphosphinyl)ethane, 1,2-Bis(diethoxyphosphoryl)ethane, 1,2-Bis(diethylphosphonyl)ethane, 1,2-Ethylenediphosphonic acid tetraethyl ester, Ethane-1,2-diphosphonic acid tetraethyl ester, Tetraethyl ethylenebis(phosphonate), Tetraethyl ethylenediphosphonate
IUPAC-namn 1,2-bis(dietoxifosforyl)etan
LEDER CCOP(=O)(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyl Ethylenephosphonate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H24O6P2/c1-5-13-17(11,14-6-2)9-10-18(12,15-7-3)16-8-4/h5-10H2,1-4H3
Formel vikt 302.1048