Läs mer
Tetraetylfluorescein Bis(metylen)bis(azanetriyl)tetraacetat, TRC
Produktkod. 30415790
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30415790 100 mg
1 options
Produktkod. 30415790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT292720100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyl Fluorescein Bis(methylene)bis(azanetriyl)tetraacetate
CAS 1170856-93-5
Molekylformel C38H42N2O13
Kvantitet 100 mg
Synonym Tetraethyl 2,2’,2’’,2’’’-(((3’,6’-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9’-xanthene]-4’,5’-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
InChI formel InChI=1S/C38H42N2O13/c1-5-48-31(43)19-39(20-32(44)49-6-2)17-24-29(41)15-13-27-35(24)52-36-25(18-40(21-33(45)50-7-3)22-34(46)51-8-4)30(42)16-14-28(36)38(27)26-12-10-9-11-23(26)37(47)53-38/h9-16,41-42H,5-8,17-22H2,1-4H3
LEDER CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)Cc1c(O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
IUPAC-namn etyl 2-[[5'-[[bis(2-etoxi-2-oxoetyl)amino]metyl]-3',6'-dihydroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-4'-yl]metyl-(2-etoxi-2-oxoetyl)amino]acetat
Molekylvikt (g/mol) 734.75
Formel vikt 734.2687