Läs mer
Tetraethyl methylenediphosphonate, 98+%
Produktkod. 11451898
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11451898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14532.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288.22 g/mol
Tetraetylmetylidendifosfonat används vid syntes av tetrazolokinolinbaserade mono- och bisfosfonatestrar. Det fungerar som en mellanprodukt för syntesen av bisfosfonat och bisfosfonsyraderivat med anticancer och antischistosomal aktivitet. Det används också som en reaktant för syntes av dubbla substrat-site-hämmare av 3-deoxi-D-arabino-heputosonate 7-fosfatsyntas och alfa-aminosyraderivat som innehåller gem-biofosfonater, lykopen genom Wittig-Horner-reaktion. Det används också som en prekursor för framställning av dendritiska polyglycerolanjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraetylmetylidendifosfonat används vid syntes av tetrazolokinolinbaserade mono- och bisfosfonatestrar. Det fungerar som en mellanprodukt för syntesen av bisfosfonat och bisfosfonsyraderivat med anticancer och antischistosomal aktivitet. Det används också som en reaktant för syntes av dubbla substrat-site-hämmare av 3-deoxi-D-arabino-heputosonate 7-fosfatsyntas och alfa-aminosyraderivat som innehåller gem-biofosfonater, lykopen genom Wittig-Horner-reaktion. Det används också som en prekursor för framställning av dendritiska polyglycerolanjoner.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660-94-2
Molekylformel C9H22O6P2
Molekylvikt (g/mol) 288.22
MDL-nummer MFCD00039887
InChI-nyckel STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
PubChem CID 15455
LEDER CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyl methylenediphosphonate
Densitet 1.162
Kokpunkt 151°C to 153°C (1.2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 5 g
Beilstein 1813241
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
IUPAC-namn dietyl[(dietoxifosforyl)metyl]fosfonat
Formel vikt 288.22
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.