Läs mer
Tetraetylmetylidenebisfosfonat, TRC
Produktkod. 30415574
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415574 5 g
30410785 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30415574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2928005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660-94-2
Molekylformel C9H22O6P2
Molekylvikt (g/mol) 288.21
Synonym P,P'-Methylenebisphosphonic Acid P,P,P',P'-Tetraethyl Ester, Methylenebisphosphonic Acid Tetraethyl Ester, Bis(diethylphosphono)methane, Methylenebis(diethoxyphosphine oxide), Methylenebis(diethyl phosphonate), Methylenebis(phosphonic acid) tetraethyl Ester, Tetraethyl methylenediphosphonate
IUPAC-namn 1-[dietoxifosforylmetyl(etoxy)fosforyl]oxyetan
LEDER CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyl Methylidenebisphosphonate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
Formel vikt 288.0892