Läs mer
Tetraetylortokarbonat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11443428
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443428 5 g 5g
11453428 25 g 25g
11463428 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17835.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-09-1 | C9H20O4 | 192.26 g/mol
Tetraetylortokarbonat används vid syntes av kemokinreceptor-5-hämmare mot HIV-1, bensobisoxazoler och vid framställning av organiska halvledare. Det används också vid syntesen av 2,7-dimetylen-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonan och vid syntesen av tvärbundna poly(ortokarbonater) som används som absorberande organiskt lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraetylortokarbonat används vid syntes av kemokinreceptor-5-hämmare mot HIV-1, bensobisoxazoler och vid framställning av organiska halvledare. Det används också vid syntesen av 2,7-dimetylen-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonan och vid syntesen av tvärbundna poly(ortokarbonater) som används som absorberande organiskt lösningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten. Kontakt med vatten frigör en brandfarlig alkohol. Löslig i kloroform och metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Förvara i inert atmosfär och kyld.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-09-1
Molekylformel C9H20O4
Molekylvikt (g/mol) 192.26
MDL-nummer MFCD00009221
InChI-nyckel CWLNAJYDRSIKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthocarbonate, tetraethoxymethane, triethoxymethoxy ethane, tetraethylorthocarbonate, ethane, 1,1',1,1'-methanetetrayltetrakis oxy tetrakis, orthocarbonic acid, tetraethyl ester, tetraethyi orthocarbonate, tetra ethyl orthocarbonate, 1-triethoxymethoxy ethane
PubChem CID 66213
IUPAC-namn trietoximetoxietan
LEDER CCOC(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyl orthocarbonate
Kokpunkt 158°C to 161°C
Flampunkt 52°C (125°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1747401
Formel vikt 192.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.