Läs mer
Tetraetylortosilikat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethyl Orthosilicate |
| CAS | 78-10-4 |
| Molekylformel | C8H20O4Si |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| LEDER | CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | Tetraetylsilikat |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.33 |
| Formel vikt | 208.1131 |