missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetraethyl Orthotitanate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15836680
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836680 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15836680 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8210830250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This versatile Lewis acid catalyzes aldol condensations, transesterifications, and Claisen rearrangements with high activity. Its ability to coordinate oxygen-containing groups enables stereoselective synthesis of complex molecules.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 3087-36-3
Smältpunkt -40°C
Densitet 1.08 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 150°C to 155°C/16 hPa
Molekylformel (C2H5O)4Ti
MDL-nummer MFCD00009071
Kvantitet 250 mL
Synonym Tetraethyl orthotitanate, Tetraethyl orthotitanate
Molekylvikt (g/mol) 228.11
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.