Läs mer
Tetraetylammoniumacetattetrahydrat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11995441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11995441 500 g Glasflaska 500g
10656022 25 g Glasflaska 25g
10491041 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11995441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194945000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fasöverföringskatalysator
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67533-12-4
Molekylformel C10H23NO2·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 261.35
InChI-nyckel QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium acetate tetrahydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, acetate, tetrahydrate, tetraethylazanium acetate tetrahydrate, tetraethylazanium ethanoate tetrahydrate, acetate ion tetraethylammonium tetrahydrate, ethanaminium,n,n,n-triethyl-,acetate,tetrahydrate
PubChem CID 2724098
IUPAC-namn tetraetylazan;acetat;tetrahydrat
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.CC(=O)[O-].O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Smältpunkt 40.0°C to 45.0°C
Färg Färglös till Vit
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)4N(O2CCH3)·4H2O
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 261.35
Procent renhet 97+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.