Läs mer
Tetraethylammonium Acetate Tetrahydrate, TRC
Produktkod. 30410665
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30410665 10 g
1 options
Produktkod. 30410665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29269510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium Acetate Tetrahydrate
CAS 67533-12-4
Molekylformel C10H23NO2•4(H2O)
Kvantitet 10 g
Synonym N','N','N-triethyl-ethanaminium acetate tetrahydrate, Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
LEDER [O-]C(C)=O.CC[N+](CC)(CC)CC.O.O.O.O
IUPAC-namn tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 261.38
Formel vikt 261.21