Läs mer
Tetraethylammonium Bromide, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10000360 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10000360 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10000360 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0620/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 285°C
CAS 71-91-0
Färg Cream
pH 6.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel C8H20BrN
MDL-nummer 11825
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
InChI-nyckel HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
IUPAC-namn tetraethylazanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 210.159
PubChem CID 6285
Formel vikt 210.16g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium bromide
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).