Läs mer
Tetraetylammoniumbromid, 98 %
Beskrivning
Tetraetylammoniumbromid används som en fasöverföringskatalysator. Det fungerar som en källa till tetraetylammoniumjoner i farmakologiska och fysiologiska studier. Det används också i organisk kemisk syntes. Det spelar en viktig roll vid framställningen av tetraetylammoniumsuperoxid från kaliumsuperoxid för omvandling av primära alkylhalider till dialkylperoxider. Dessutom används den som en katalysator vid oxidation av organisk sulfid till sulfoxid med användning av o-jodoxibensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tetraetylammoniumbromid används som fasöverföringskatalysator. Det fungerar som en källa till tetraetylammoniumjoner i farmakologiska och fysiologiska studier. Det används också i organisk kemisk syntes. Det spelar en viktig roll vid framställningen av tetraetylammoniumsuperoxid från kaliumsuperoxid för omvandling av primära alkylhalider till dialkylperoxider. Dessutom används den som en katalysator vid oxidation av organisk sulfid till sulfoxid med användning av o-jodoxibensoesyra.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethylammonium bromide |
| Smältpunkt | ∼285 °C (dekomposition) |
| Densitet | 1.397 |
| Odör | Mild |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 3563430 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9199 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 210.16 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.