Läs mer
Tetraetylammoniumbromid, 98 %
Produktkod. p-3830280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10792771 250 g Plastflaska 250g
10543331 1 kg Plastflaska 1kg
13408398 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10792771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161072500
Fasöverföringskatalysator | CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-91-0
Molekylformel C8H20BrN
Molekylvikt (g/mol) 210.16
MDL-nummer MFCD00011825
InChI-nyckel HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC-namn tetraetylazan;bromid
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium bromide
Namnnotering 98%
Smältpunkt 285.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C2H5)4NBr
Kvantitet 250 g
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Merck Index 15,9344
Löslighetsinformation Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and acetone,slightly soluble in benzene
Formel vikt 210.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium bromide
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.