Läs mer
Tetraethylammoniumbromid, 99+%
Produktkod. 10114610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10114610 50 g Glasflaska 50g
10002960 250 g Glasflaska 250g
10676042 500 g Glasflaska 500g
11925451 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10114610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 220710500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-91-0
Molekylformel C8H20BrN
Molekylvikt (g/mol) 210.16
InChI-nyckel HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC-namn tetraetylazan;bromid
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium bromide
Smältpunkt 285.0°C
Färg Vit till grädde
Förlust vid torkning 1.0% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)4NBr
Kvantitet 50 g
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Merck Index 15,9344
Löslighetsinformation Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene
Formel vikt 210.16
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.