Läs mer
Tetraethylammonium Bromide, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Produktkod. 10744001 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10744001 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10744001 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0621/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 285°C
CAS 71-91-0
Färg Cream
pH 6.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Molekylformel C8H20BrN
MDL-nummer 11825
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
InChI-nyckel HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
IUPAC-namn tetraethylazanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 210.159
PubChem CID 6285
Formel vikt 210.16g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.