Läs mer
Tetraetylammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30416234
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30416234 100 g
1 options
Produktkod. 30416234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT292205100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium Bromide
CAS 71-91-0
Molekylformel C8H20BrN
Kvantitet 100 g
Synonym N,N,N-triethylehanaminium Bromide (1:1), Beparon, Bromethyl, Etambro, Etamon, Etylon, Sympatektoman, TEA bromide, TEAB, TMD 10, Teamon, Tetranium, Tetrylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-namn tetraetylazanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 210.16
Formel vikt 209.0779