Läs mer
Tetraetylammoniumbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethylammonium Bromide |
| CAS | 71-91-0 |
| Molekylformel | C8H20BrN |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N,N,N-triethylehanaminium Bromide (1:1), Beparon, Bromethyl, Etambro, Etamon, Etylon, Sympatektoman, TEA bromide, TEAB, TMD 10, Teamon, Tetranium, Tetrylammonium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC |
| IUPAC-namn | tetraetylazanium; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.16 |
| Formel vikt | 209.0779 |