Läs mer
R&D Systems™ Tetraethylammonium chloride
Beskrivning
Non-selective K+ channel blocker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethylammonium chloride |
| CAS | 56-34-8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C8H20ClN |
| Formel vikt | 165.2 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.71 |