Läs mer
Tetraethylammonium chloride hydrate, 98%
Produktkod. 11442238
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442238 25 g 25g
11452238 100 g 100g
11462238 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15215.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68696-18-4 | C8H22ClNO | 183.72 g/mol
Tetraetylammoniumkloridmonohydrat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraetylammoniumkloridmonohydrat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten (1410 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68696-18-4
Molekylformel C8H22ClNO
Molekylvikt (g/mol) 183.72
MDL-nummer MFCD00149992
InChI-nyckel CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium chloride hydrate, tetraethylammonium chloride monohydrate, tetraethylazanium chloride hydrate, tetraethylammonium hydrate chloride, c8h20n.cl.h2o, tetraethylammoniumchloride hydrate, tetraethyl ammonium chloride hydrate, tetraethylammonium chloride hydrate, cryst, n,n,n-triethylethanaminium chloride-water 1/1/1, tetraethylammonium chloride, monohydrate
PubChem CID 16211205
IUPAC-namn tetraetylazanium;klorid;hydrat
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.O.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium chloride monohydrate
Smältpunkt ∼110°C
Densitet 1.0801
Kvantitet 25 g
Beilstein 3563247
Merck Index 14,9200
Löslighetsinformation Soluble in water (1410g/L at 20°C).
Formel vikt 183.72 (165.71 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.