Läs mer
Tetraetylammoniumkloridhydrat, 99 %
Produktkod. 10522551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522551 100 g Glasflaska 100g
10686732 25 g Glasflaska 25g
10406800 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10522551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150901000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1015691-13-0 | C8H22ClNO | 183,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1015691-13-0
Molekylformel C8H22ClNO
Molekylvikt (g/mol) 183.72
MDL-nummer MFCD00149992
InChI-nyckel CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
PubChem CID 5946
ChEBI CHEBI:78161
LEDER O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium chloride hydrate
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Förlust vid torkning 10% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (på torrt ämne) (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)4NCl·xH2O
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 9345
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: i vatten: 1410 g/L (25 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol, kloroform och aceton, lätt lösliga i bensen och eter
IUPAC-namn tetraetylazanium;klorid
Formel vikt 165.71
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium chloride hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.