Läs mer
Tetraetylammoniumklorid
Produktkod. 15404889
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404889 100 g 100g
15494879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62507.22
 Begränsad artikel
I lager
Fasöverföringskatalysator | CAS: 56-34-8 | C8H20ClN | 165,71 g/mol
Tetraetylammoniumklorid används som katalysator. Tetraetylammoniumklorid kan användas som en källa till tetraetylammoniumjoner för olika läkemedelsstudier och har förmågan att blockera K+-kanaler i olika vävnader. Tetraetylammoniumklorid kan också blockera överföringen av nervimpulser över autonoma ganglioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraetylammoniumklorid används som katalysator. Tetraetylammoniumklorid kan användas som en källa till tetraetylammoniumjoner för olika läkemedelsstudier och har förmågan att blockera K+-kanaler i olika vävnader. Tetraetylammoniumklorid kan också blockera överföringen av nervimpulser över autonoma ganglioner.
Löslighet Löslig i vatten, etanol, kloroform eller
aceton
Anmärkningar
Hygroskopisk, Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Skydda mot fukt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Handtag under argon. Förvara på sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-34-8
Molekylformel C8H20ClN
Molekylvikt (g/mol) 165.71
MDL-nummer MFCD00149992
InChI-nyckel YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
PubChem CID 5946
ChEBI CHEBI:78161
IUPAC-namn tetraetylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium chloride
Färg Vitt till gult
Linjär formel (CH3CH2)4NCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 3563247
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,9200
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, kloroform eller aceton
Formel vikt 165.71
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.