Läs mer
Tetraetylammoniumklorid
Description
Tetraetylammoniumklorid används som katalysator. Tetraetylammoniumklorid kan användas som en källa till tetraetylammoniumjoner för olika läkemedelsstudier och har förmågan att blockera K+-kanaler i olika vävnader. Tetraetylammoniumklorid kan också blockera överföringen av nervimpulser över autonoma ganglioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tetraetylammoniumklorid används som katalysator. Tetraetylammoniumklorid kan användas som en källa till tetraetylammoniumjoner för olika läkemedelsstudier och har förmågan att blockera K+-kanaler i olika vävnader. Tetraetylammoniumklorid kan också blockera överföringen av nervimpulser över autonoma ganglioner.
Löslighet Löslig i vatten, etanol, kloroform eller
aceton
Anmärkningar
Hygroskopisk, Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Skydda mot fukt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Handtag under argon. Förvara på sval plats.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tetraethylammonium chloride |
| Färg | Vitt till gult |
| Linjär formel | (CH3CH2)4NCl |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 3563247 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9200 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol, kloroform eller aceton |
| Formel vikt | 165.71 |
| Fysisk form | Pulver |
Safety and Handling
- Tetraethylammonium chloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.