Läs mer
Tetraetylammoniumklorid, TRC
Produktkod. 30425973
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30425973 10 g
1 options
Produktkod. 30425973 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29270010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium Chloride
CAS 56-34-8
Molekylformel C8 H20 N . Cl
Kvantitet 10 g
Synonym Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','chloride (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (9CI), Tetraethylammonium chloride (6CI','7CI), Etamon chloride, TEA, TEA chloride, TEAC, TEAC 100, TEAC 10W, N,N,N-Triethylethanaminium chloride
InChI formel InChI=1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-namn tetraetylazanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 165.7