missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetraethylammonium Cyanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethylammonium Cyanide |
| CAS | 13435-20-6 |
| Molekylformel | C8H20N.CN |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N,N,N-Triethylethanaminium Cyanide, Tetraethylammonium Cyanide, N,N,N-triethylethanaminium Hydrocyanic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N.CN/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| LEDER | CC[N+](CC)(CC)CC.[C-]#N |
| IUPAC-namn | tetraethylazanium;cyanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.27 |
| Formel vikt | 156.1626 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?