Läs mer
Tetraethylammonium fluoride hydrate, 97%
Produktkod. 11410767
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410767 100 g 100g
11490757 5 g 5g
11400767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23173.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98330-04-2 | C8H20FN | 149.25 g/mol
Tetraetylammoniumfluoridhydrat används som en katalysator för oxidations-, metylerings- och deutereringsreaktioner av fluor. Det är involverat som ett reagens för klyvning av Si-C-bindningar och fungerar också som en fasöverföringskatalysator i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraetylammoniumfluoridhydrat används som katalysator för oxidations-, metylerings- och deutereringsreaktioner av fluor. Det är involverat som ett reagens för klyvning av Si-C-bindningar och fungerar också som en fasöverföringskatalysator i syntetisk kemi.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98330-04-2
Molekylformel C8H20FN
Molekylvikt (g/mol) 149.25
MDL-nummer MFCD00149990
InChI-nyckel QSUJAUYJBJRLKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium fluoride hydrate, tetraethylammonium hydrate fluoride, tetraethylammoniumfluoridehydrate, acmc-209nvn, et4nf.h2o, tetraethylazanium fluoride hydrate, tetraethyl ammonium fluoride hydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, fluoride, monohydrate
PubChem CID 16211652
IUPAC-namn tetraetylazan;fluorid;hydrat
LEDER [F-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium fluoride hydrate
Kvantitet 100 g
Beilstein 4152659
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 149.26 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.