Läs mer
Tetraethylammonium hexafluorophosphate, 98%
Produktkod. 11317168
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11317168 10 g 10g
11307168 2 g 2g
11327168 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11317168 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 016256.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 429-07-2 | C8H20F6NP | 275.219 g/mol
Det används flitigt i elektrolyter för elektrokemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 429-07-2
Molekylformel C8H20F6NP
Molekylvikt (g/mol) 275.219
MDL-nummer MFCD00043179
InChI-nyckel KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetraethyl-, hexafluorophosphate 1-, et4npf6, n,n,n-triethylethanaminium hexafluorophosphate, tetraethylammoniumhexafluorophosphate, tetraethylazanium hexafluorophosphate, tetraethylammonium hexafluorophosphate v, ethanaminium,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 9885
IUPAC-namn tetraetylazanium;hexafluorfosfat
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium hexafluorophosphate
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,and acetonitrile.
Formel vikt 275.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.