Läs mer
Tetraethylammonium hydrogensulfate, 99+%, HPLC grade
Produktkod. 10519463 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
50g
5g
Produktkod. 10519463
Brand: Thermo Scientific 343820500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16873-13-5 | C8H21NO4S | 227.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ion pair chromatography, Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16873-13-5
Molekylformel C8H21NO4S
Molekylvikt (g/mol) 227.32
MDL-nummer MFCD00036150
InChI-nyckel CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydrogensulfate, tetraethylammonium hydrogen sulphate, tetraethylammonium hydrogen sulfate, n,n,n-triethylethanaminium hydrogen sulfate 1:1:1, hydrogen sulfate; tetraethylazanium, tertraethylammonium hydrogen sulfate, tetraethyl ammonium hydrogen sulphate
PubChem CID 167582
IUPAC-namn hydrogen sulfate;tetraethylazanium
LEDER OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium hydrogensulfate
Abs. 0.02 max. (0.4 M in HPLC water) at 250nm, 0.04 max. (0.4 M in HPLC water) at 230nm, 0.04 max. (0.4 M in HPLC water) at 240nm, 0.05 max. (0.4 M in HPLC water) at 220nm, 0.1 max. (0.4 M in HPLC water) at 210nm
Smältpunkt 243°C to 245°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 50 g
Formel vikt 227.32
Procent renhet 99+%
Kvalitet HPLC
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium hydrogensulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.