Läs mer
Tetraetylammoniumhydroxid, 10 % i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-196638 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10016000
Brand: Thermo Scientific Acros 420281000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium hydroxide
Färg Färglös
Namnnotering 10% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Kokpunkt 102.0°C
Molekylformel C8H21NO
Linjär formel (C2H5)4NOH
MDL-nummer MFCD00009024
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Merck Index 15, 9346
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
InChI-nyckel LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-namn tetraetylazan;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formel vikt 147.26
Procent renhet 9.5 to 10.5%
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 100 g
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.