Läs mer
Tetraetylammoniumhydroxid, 20 % aq. soln.
Produktkod. 11316736
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316736 100 g 100g
11326736 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03968.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147,26 g/mol
Tetraetylammoniumhydroxid används som strukturdirektörer (SDAs), i selektiv etsning, solcellskemikalier, avancerad keramik, stark organisk bas, plattskärmskemikalier och transesterifieringskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraetylammoniumhydroxid används som strukturdirektörer (SDAs), i selektiv etsning, solcellskemikalier, avancerad keramik, stark organisk bas, plattskärmskemikalier och transesterifieringskatalysator.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-98-5
Molekylformel C8H21NO
Molekylvikt (g/mol) 147.26
MDL-nummer MFCD00009024
InChI-nyckel LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
IUPAC-namn tetraetylazan;hydroxid
LEDER [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium hydroxide
Densitet 1.023
Linjär formel (CH3CH2)4NOH
Brytningsindex 1.373
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 3912961
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,9201
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 147.26
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20% aq. soln.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium hydroxide, 20% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.