Läs mer
Tetraetylammoniumhydroxid, 25 % vikt/vikt i metanol
Produktkod. 11347178
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347178 50 g 50g
11357178 10 g 10g
11367178 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016328.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147,26 g/mol
Den används som en fasöverföringskatalysator, mallmedlet som syntetiseras av molekylsikt och rengöringsmedel, som ett ytaktivt medel, som används för att anisotropiskt etsa kisel, i termokemolys, som ett grundläggande lösningsmedel i utvecklingen av sur fotoresist i fotolitografiprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-98-5
Molekylformel C8H21NO
Molekylvikt (g/mol) 147.26
MDL-nummer MFCD00009024
InChI-nyckel LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
IUPAC-namn tetraetylazan;hydroxid
LEDER [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium hydroxide
Densitet 0.88 g/mL
Kokpunkt (decomposition)
Flampunkt 16°C (60°F)
Odör Like alcohol
Brytningsindex 1.38
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 3912961
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,9201
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 147.26
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 25% w/w in methanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium hydroxide, 25% w/w in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Tetraethylammonium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.