Läs mer
Tetraetylammoniumhydroxid, 25 % i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10046010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10046010
Brand: Thermo Scientific Acros 420290250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium hydroxide
Färg Colorless to Yellow
Namnnotering 25% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Kokpunkt 102.0°C
Molekylformel C8H21NO
Linjär formel (C2H5)4NOH
MDL-nummer MFCD00009024
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
InChI-nyckel LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-namn tetraethylazanium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formel vikt 147.26
Procent renhet 24 to 26%
Förpackning Plastic bottle
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 25 g
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.