Läs mer
Tetraetylammoniumhydroxid, 35 % vikt av temperatur, reagenskvalitet
Produktkod. 11334668
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334668 500 g 500g
11314668 25 g 25g
11324668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043023.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147,26 g/mol
Tetraetylammoniumhydroxid är en stark organisk bas och kan användas i fotovoltaiska kemikalier, avancerad keramik, platta displaykemikalier, selektiv etsning och transesterifieringskatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-98-5
Molekylformel C8H21NO
Molekylvikt (g/mol) 147.26
MDL-nummer MFCD00009024
InChI-nyckel LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
LEDER [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium hydroxide
Densitet 1.023 g/mL
Kokpunkt (decomposition)
Odör Amine-like
Linjär formel (CH3CH2)4NOH
Brytningsindex 1.404
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 3912961
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,9201
Löslighetsinformation Miscible with water.
IUPAC-namn tetraetylazan;hydroxid
Formel vikt 147.26
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 35% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.