Läs mer
Tetraetylammoniumhydroxid, TRC
Produktkod. 30452447
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30452447 250 mg
1 options
Produktkod. 30452447 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT303805250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium Hydroxide
CAS 77-98-5
Molekylformel C8H21NO
Kvantitet 250 mg
Synonym Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','hydroxide (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','hydroxide (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','hydroxide (9CI), Tetraethylammonium hydroxide (6CI), EAH 20, TEAH 40W, N,N,N-Triethylethanaminium hydroxide
InChI formel InChI=1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
LEDER [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-namn tetraetylazanium; Hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 147.26
Formel vikt 147.1623