Läs mer
Tetraethylammonium iodide, 98+%
Produktkod. 11489353
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489353 50 g 50g
11499353 250 g 250g
11479353 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489353 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11783.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68-05-3 | C8H20IN | 257.16 g/mol
Det har använts som källa till tetraetylammoniumjoner i farmakologiska och fysiologiska studier, men används också i organisk kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det har använts som källa till tetraetylammoniumjoner i farmakologiska och
fysiologiska studier, men används också i organisk kemisk syntes.
Löslighet Löslig i vatten nästan
genomskinlig.
Anteckningar
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvaras mörkt och borta från vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-05-3
Molekylformel C8H20IN
Molekylvikt (g/mol) 257.16
MDL-nummer MFCD00011829
InChI-nyckel UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide
PubChem CID 6225
IUPAC-namn tetraetylazan;jodid
LEDER [I-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium iodide
Smältpunkt ∼320°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 3562649
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water almost transparency.
Formel vikt 257.17
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.