Läs mer
Tetraetylammoniumjodid, 98+%
Beskrivning
Det har använts som källa till tetraetylammoniumjoner i farmakologiska och fysiologiska studier, men används också i organisk kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
fysiologiska studier, men används också i organisk kemisk syntes.
Löslighet Löslig i vatten nästan
genomskinlig.
Anteckningar
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvaras mörkt och borta från vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethylammonium iodide |
| Smältpunkt | ∼320 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 3562649 |
| Känslighet | Hygroskopisk; Ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, nästan genomskinlig. |
| Formel vikt | 257.17 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.