Läs mer
Tetraetylammonium P-toluensulfonat, TRC
Produktkod. 30411304
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30411304 250 mg
1 options
Produktkod. 30411304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT303778250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium P-Toluenesulfonate
CAS 733-44-8
Molekylformel C15H27NO3S
Kvantitet 250 mg
Synonym Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','4-methylbenzenesulfonate (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','p-toluenesulfonate (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) (9CI), Tetraethylammonium p-toluenesulfonate (6CI','7CI), Tetraethylammonium p-toluenesulphonate, Tetraethylammonium p-tolylsulfonate, Tetraethylammonium p-tosylate, Tetraethylammonium toluenesulfonate, Tetraethylammonium tosylate, N,N,N-Triethylethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonat; tetraetylazanium
Molekylvikt (g/mol) 301.45
Formel vikt 301.1712