Läs mer
Tetraetylammonium P-toluensulfonat, TRC
Product Code. 30454316
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
30454316 500 mg
1 options
Product Code. 30454316 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT303778500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium P-Toluenesulfonate
CAS 733-44-8
Molekylformel C15H27NO3S
Kvantitet 500 mg
Synonym Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','4-methylbenzenesulfonate (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','p-toluenesulfonate (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) (9CI), Tetraethylammonium p-toluenesulfonate (6CI','7CI), Tetraethylammonium p-toluenesulphonate, Tetraethylammonium p-tolylsulfonate, Tetraethylammonium p-tosylate, Tetraethylammonium toluenesulfonate, Tetraethylammonium tosylate, N,N,N-Triethylethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonat; tetraetylazanium
Molekylvikt (g/mol) 301.45
Formel vikt 301.1712