Läs mer
Tetraetylammoniumperklorat, 0,2 M vattenlösning
Produktkod. 10483755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10483755 100 mL Plastflaska 100ml
10350634 500 mL Plastflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10483755 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379801000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229,70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens, Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium perchlorate
CAS 2567-83-1, 7732-18-5
Densitet 1.0016g/mL, 1.0016
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C8H20ClNO4
MDL-nummer MFCD00041977
Kvantitet 100 mL
Synonym tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
InChI-nyckel WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
IUPAC-namn tetraetylazanium;perklorat
Molekylvikt (g/mol) 229.70
PubChem CID 2734932
Formel vikt 229.7
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.