Läs mer
Tetraetylammoniumperklorat, 98 % (torrvikt), ca 10 % vatten
Produktkod. 11325138
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325138 10 g 10g
11335138 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044062.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229,70 g/mol
Tetraetylammoniumperklorat används som stödelektrolyt vid polarografiska mätningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2567-83-1
Molekylformel C8H20ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 229.70
MDL-nummer MFCD00041977
InChI-nyckel WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
PubChem CID 2734932
IUPAC-namn tetraetylazaniumperklorat
LEDER [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium perchlorate
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1479
Beilstein 3638093
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone,acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 229.71
Procent renhet 98%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Contains ≈ 10% water
Fysisk form Wet Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethlammonium perchlorate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.