Läs mer
Tetraetylammoniumtetrafluoroborat, 99 %
Produktkod. 11423950
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423950 100 g 100g
11413950 5 g 5g
11419542 50 g 50g
11429542 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11423950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10211.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 429-06-1 | C8H20BF4N | 217,06 g/mol
Tetraetylammoniumtetrafluorborat används som en fasöverföringskatalysator i organisk syntes. Den finner tillämpning som en elektrolytadditiv i den kapillära elektroforetiska separationen av polyfenoler som finns i druvkärneextrakt. Det används också för att framställa andra tetrabutylammoniumsalter i vattenlösningar. Det är involverat i syntesen av ledande poly(tiofener).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraetylammoniumtetrafluorborat används som fasöverföringskatalysator i organisk syntes. Den finner tillämpning som en elektrolytadditiv i den kapillära elektroforetiska separationen av polyfenoler som finns i druvkärneextrakt. Det används också för att framställa andra tetrabutylammoniumsalter i vattenlösningar. Det är involverat i syntesen av ledande poly(tiofener).
Löslighet Lösligt i
vatten, alkohol och acetonitril.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 429-06-1
Molekylformel C8H20BF4N
Molekylvikt (g/mol) 217.06
MDL-nummer MFCD00011827
InChI-nyckel XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetraethylazanium tetrafluoroborate, tetraethylammoniumtetrafluoroborate, acmc-1ago3, ksc238k1t, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tetraethyl ammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium tetra fluoro borate
PubChem CID 2724277
IUPAC-namn tetraetylazanium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 370 °C till 380 °C (dekomposition)
Linjär formel (CH3CH2)4NBF4
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3917638
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, alkohol och acetonitril.
Formel vikt 217.06
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.