Läs mer
Tetraethylammonium Tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15810321
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810321 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15810321 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8182460025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 429-06-1
Smältpunkt 365°C to 368°C
Molekylformel (C2H5)4NBF4
MDL-nummer MFCD00011827
Kvantitet 25 g
Synonym Tetraethylammonium tetrafluoroborate, Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Molekylvikt (g/mol) 217.06