Läs mer
Tetraetylammonium Tetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30426610
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30426610 50 g
1 options
Produktkod. 30426610 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29229550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 429-06-1
Molekylformel C8 H20 B F4 N3
Kvantitet 50 g
Synonym Digirena, LES 100, Lipaste AN/EAF 1, Lipaste P/EAFIN, Merck Supercapacitor Electrolyte LES 100, NSC 231537, N,N,N-Triethylethanaminium Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
LEDER CC[N+](CC)(CC)CC.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn tetraetylazanium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 217.06
Formel vikt 217.1625