Läs mer
Tetraethylcystamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethylcystamine |
| CAS | 589-32-2 |
| Molekylformel | C12 H28 N2 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ethanamine','2,2'-dithiobis[N,N-diethyl-, Triethylamine','2,2'''-dithiobis- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Dithiobis[N,N-diethylethanamine], 2,2'''-Dithiobistriethylamine, 6,7-Dithia-3,10-diazadodecane','3,10-diethyl-, N,N,N',N'-Tetraethylcystamine, NSC 529154, Tetraethylcystamine, 2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H28N2S2/c1-5-13(6-2)9-11-15-16-12-10-14(7-3)8-4/h5-12H2,1-4H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCSSCCN(CC)CC |
| IUPAC-namn | 2-[2-(diethylamino)ethyldisulfanyl]-N,N-diethylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.49 |
| Formel vikt | 264.1694 |