Läs mer
Tetraethylene glycol, 99%
Produktkod. 11466726
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466726 2500 mL 2500ml
11456726 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23880.0F
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-60-7 | C8H18O5 | 194.227 g/mol
Tetraetylenglykol används som lösningsmedel för att lösa upp vattenolösliga föreningar. Det används som nitrocellulosalösningsmedel, mjukgörare, naturgastorkmedel, hydraulvätska och i lacker och beläggningar. Dessutom används den vid syntes av tetraetylenglykolmetakrylatmonomer. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och fungerar som ett lösningsmedel för tillverkning av bläck och färgämnen. Dessutom fungerar det som ett kopplingsmedel vid tillverkning av textilsmörjmedel och formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetraetylenglykol används som lösningsmedel för att lösa upp vattenolösliga föreningar. Det används som nitrocellulosalösningsmedel, mjukgörare, naturgastorkmedel, hydraulvätska och i lacker och beläggningar. Dessutom används den vid syntes av tetraetylenglykolmetakrylatmonomer. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och fungerar som ett lösningsmedel för tillverkning av bläck och färgämnen. Dessutom fungerar det som ett kopplingsmedel vid tillverkning av textilsmörjmedel och formuleringar.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, aceton, ättiksyra, glycerin, pyridin, aldehyder, koltetraklorid och dietyleter. Oblandbar med olja, bensen, toluen, fett och alifatiska kolväten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-60-7
Molekylformel C8H18O5
Molekylvikt (g/mol) 194.227
MDL-nummer MFCD00002879
InChI-nyckel UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylene glycol, tetraglycol, 2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol, hi-dry, carbitol, diethyl, 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol, bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, tetra ethylene glycol, hsdb 843
PubChem CID 8200
ChEBI CHEBI:44920
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
LEDER C(COCCOCCOCCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylene glycol
Smältpunkt -4°C
Densitet 1.125
pH 8.5
Kokpunkt 313°C to 314°C
Flampunkt 193°C (379°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.459
Kvantitet 2500 mL
Beilstein 1634320
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,acetic acid,glycerin,pyridine,aldehydes,carbon tetrachloride and diethyl ether. Immiscible with oil,benzene,toluene,fat and aliphatic hydrocarbons.
Formel vikt 194.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.