Läs mer
Tetraethylene glycol dimethyl ether, 98+%
Produktkod. 11377947
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377947 250 g 250g
11387947 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020443.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143-24-8 | C10H22O5 | 222.28 g/mol
Tetraetylenglykoldimetyleter används i litiumjonbatteriteknologi. Det är förknippat med trifluoretanol och används som ett arbetspar för organiska absorptionsvärmepumpar. Det fungerar som ett lösningsmedel för rengöring och avfettning på grund av dess kemiska och termiska stabilitet. Dessutom är det lämpligt lösningsmedel för högtemperaturreaktioner på grund av dess höga kokpunkt. Vidare används det vid selektiv adsorption av proteiner under främjande av celladhesion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-24-8
Molekylformel C10H22O5
Molekylvikt (g/mol) 222.28
MDL-nummer MFCD00008505
InChI-nyckel ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
PubChem CID 8925
ChEBI CHEBI:46785
IUPAC-namn 1-metoxi-2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etan
LEDER COCCOCCOCCOCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylene glycol dimethyl ether
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.01 g/mL
Kokpunkt 275°C to 276°C
Flampunkt 140°C (284°F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,9208
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 222.28
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.