Läs mer
Tetraetylenglykoldimetyleter, 98+%
Beskrivning
Tetraetylenglykoldimetyleter används i litiumjonbatteriteknologi. Det är förknippat med trifluoretanol och används som ett arbetspar för organiska absorptionsvärmepumpar. Det fungerar som ett lösningsmedel för rengöring och avfettning på grund av dess kemiska och termiska stabilitet. Dessutom är det lämpligt lösningsmedel för högtemperaturreaktioner på grund av dess höga kokpunkt. Vidare används det vid selektiv adsorption av proteiner under främjande av celladhesion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraethylene glycol dimethyl ether |
| Smältpunkt | -30 °C |
| Densitet | 1.01 g/mL |
| Kokpunkt | 275 °C till 276 °C |
| Flampunkt | 140 °C (284 °F) |
| Brytningsindex | 1.433 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Merck Index | 14,9208 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Formel vikt | 222.28 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.