Läs mer
Tetraetylenglykoldimetyleter, 99 %
Produktkod. 10124000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10124000 250 g Glasflaska 250g
10439470 1 kg Glasflaska 1kg
11904741 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10124000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174112500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 SEK
    511.65 SEK / 250g
    Save 108.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 143-24-8 | C10H22O5 | 222,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-24-8
Molekylformel C10H22O5
Molekylvikt (g/mol) 222.28
MDL-nummer MFCD00008505
InChI-nyckel ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
PubChem CID 8925
ChEBI CHEBI:46785
IUPAC-namn 1-metoxi-2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etan
LEDER COCCOCCOCCOCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylene glycol dimethyl ether
Aciditet 0,015% max.
Smältpunkt -30,0 °C
Densitet 1.0090g/mL, 1.009
Kokpunkt 275,0 °C till 276,0 °C
Flampunkt 141 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(OCH2CH2)4OCH3
Brytningsindex 1,4310 till 1,4330
Kvantitet 250 g
Beilstein 01,III,2107
Merck Index 15,9353
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med kolvätelösningsmedel
Viskositet 4,1 mPa (20 °C)
Formel vikt 222.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylene glycol dimethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.